Documenti fondamentali
604348
Sigma-Aldrich
2-Methyl-13C-furan
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains BHT as stabilizer
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC4H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
83.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
contiene
BHT as stabilizer
P. ebollizione
63-66 °C
Densità
0.921 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH3]c1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1+1
VQKFNUFAXTZWDK-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)