Documenti fondamentali
589454
Sigma-Aldrich
Phosgene-13C solution
1.0 M in toluene, 99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13COCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Concentrazione
1.0 M in toluene
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)