79380
Phosgene solution
~20% in toluene
Sinonimo/i:
Carbon oxychloride, Carbonyl chloride, Phosgen
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solution
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Carbonylations
Concentrazione
~20% in toluene
Impurezze
≤300 mg/kg benzene
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4
YGYAWVDWMABLBF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Lungs
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?