Documenti fondamentali
M75209
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol
98%
Sinonimo/i:
2,2-Bis(hydroxymethyl)pentane
About This Item
Formula condensata:
CH3C(CH2OH)2CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.20
Beilstein:
1734432
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
P. ebollizione
230 °C/753 mmHg (lit.)
Punto di fusione
57-59 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(C)(CO)CO
InChI
1S/C7H16O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h8-9H,3-6H2,1-2H3
JVZZUPJFERSVRN-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
266.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
130 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M75209-25G4061834062134
M75209-100G