176605
Chlorobenzene-d5
99 atom % D
Sinonimo/i:
Pentadeuterochlorobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
GC/MS: suitable
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
P. ebollizione
130-130.5 °C (lit.)
Densità
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?