Documenti
297038
Sigma-Aldrich
Potassium cyanide-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled potassium cyanide, 13C labeled KCN
About This Item
Formula condensata:
K13CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
66.11
Beilstein:
3535479
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[K][13C]#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;/i1+1;
YUZRZFQHUCKACF-YTBWXGASSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Thyroid
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges