Documenti fondamentali
606618
Sigma-Aldrich
Toluene-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Methyl(benzene-13C6)
About This Item
Formula condensata:
13C6H5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
110 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Densità
0.920 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
YXFVVABEGXRONW-WBJZHHNVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)