Documenti fondamentali
604003
Sigma-Aldrich
Acetanilide-(ring-13C6, carbonyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
CH313CONH13C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
P. eboll.
304 °C (lit.)
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
Densità
1.283 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
C[13C](=O)N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
FZERHIULMFGESH-NWWRDLAKSA-N
Descrizione generale
Acetanilide-13C7, isotopically labeled analogue of acetanilide.
Applicazioni
Acetanilide-13C7 is used to study interaction sites of acetanilide with organic matter surrogates using nuclear magnetic resonance (NMR) techniques.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
321.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
161.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shalini Jayasundera et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(13), 3829-3835 (2003-06-12)
The dynamics of acetanilide pesticide interactions with organic matter (OM) surrogates were examined using nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. Differences in the relative changes in (13)C and (1)H spin-lattice relaxation times (T(1)) were measured at multiple molecular sites of metolachlor