205591
Sodium borodeuteride
98 atom % D, 90% (CP)
Sinonimo/i:
Deuterated sodium borohydride, Sodium tetradeuterioboron
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
90% (CP)
Stato
powder or chunks
Temp. autoaccensione
752 °F
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.187 g/mL
applicazioni
pharmaceutical
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[Na+].[2H][B-]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1/i1D4;
YOQDYZUWIQVZSF-XWFVQAFUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a reducing agent in the asymmetric reduction of carbonyl groups in presence Sn-mediated catalyst.
- In the deuteration of quinoxalinones with olefins in presence of Iron(III) promoted catalyst.
- In the synthesis of amine borane and amine trideuterioborane adducts in presence of NaBH4(sodium borohydride) and crown-ether-catalyst.
Caratteristiche e vantaggi
- An easily handled reducing agent.
- Commercially available deuteride source.
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
205591-5G | 4061838767912 |
205591-1G | 4061838767905 |