685917
Lithium borodeuteride
≥95%
Sinonimo/i:
Lithium borohydride-d4
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[Li+].[2H][B-]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1/i1D4;
UUKMSDRCXNLYOO-XWFVQAFUSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.