222321
Carbonato di sodio
ACS reagent, anhydrous, ≥99.5%, powder or granules
Sinonimo/i:
Cenere di soda, Sale disodico dell’acido carbonico, Soda calcinata
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
agenzia
suitable for SM 4500 - NH3
Saggio
≥99.5%
Stato
powder or granules
Impurezze
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
Perdita
≤1.0% loss on heating, 285 °C
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
Punto di fusione
851 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It may also be used in procedures for the synthesis of the following:
- Biaryls via palladium-catalyzed cross-coupling reaction of phenylboronicacid with haloarenes.
- Chalcones and azachalcones via aldol condensation of aldehydes with ketones in aqueous medium.
- Enynes via copper-catalyzed allylation of functionalized alkynes.
- Determination of total polyphenolic index of wine products from grape by the Folin-Ciocalteu method.
- To compose the ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) coating buffer.
- Preparation of the antibody coating buffer for use in IGF-I kinase receptor activation assay (KIRA) assay.
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?