Key Documents
1.06392
Supelco
Carbonato di sodio
anhydrous for analysis EMSURE® ISO
Sinonimo/i:
Cenere di soda, Sale disodico dell’acido carbonico, Soda calcinata
About This Item
Formula condensata:
Na2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.99
Beilstein:
4154566
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
207-838-8
NACRES:
NA.21
agenzia
reag. ISO
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.9% dry basis (acidimetric)
Forma fisica
powder
Potenza
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
Perdita
≤1% loss on drying, 300 °C
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
Punto di fusione
851 °C (lit.)
Solubilità
212.5 g/L
Densità
2.53 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1100 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.002%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
  • Aumento del contenuto di carbonato nelle idrossiapatiti. Il carbonato di sodio è fondamentale per sintetizzare le idrossiapatiti sostituite con carbonato, che sono materiali importanti per la rigenerazione ossea e le applicazioni dentali. La ricerca recente si è concentrata sulla massimizzazione del contenuto di carbonato in questi materiali, evidenziando il ruolo del carbonato di sodio nel migliorare le loro proprietà strutturali e funzionali (Nowicki et al., Journal of Solid State Chemistry, 2021).
Azioni biochim/fisiol
Componente tampone, può essere usato per rimuovere le proteine di membrana periferiche.
Risultati analitici
Saggio (acidimetrico; calcolato sulla sostanza essiccata): ≥ 99,9%
Cloruro (Cl): ≤ 0,002%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,001%
Silicato (come SiO₂): ≤ 0,002%
Zolfo (come SO₄) totale: ≤ 0,005%
Azoto (N) totale: ≤ 0,001%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005%
Al (Alluminio): ≤ 0,001%
Ca (Calcio): ≤ 0,005%
Fe (Ferro): ≤ 0,0005%
K (Potassio): ≤ 0,01%
Mg (Magnesio): ≤ 0,0005%
Perdita all′essiccamento (300 °C): ≤ 1,0%
Corrisponde a ISO
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Silicon (total) in drinking water - Photometric determination using the Silicon molybdenum blue method subsequent to fusion melting