900504
Carbonato di sodio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent (primary standard), 99.95-100.05% dry basis
Sinonimo/i:
Cenere di soda, Sale disodico dell’acido carbonico, Soda calcinata
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent (primary standard)
anhydrous
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 300
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
99.95-100.05% dry basis
Stato
powder
Qualità
free-flowing
Impurezze
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
Perdita
≤1.0% loss on heating
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
Punto di fusione
851 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.004%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.