900505
Carbonato di sodio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Cenere di soda, Sale disodico dell’acido carbonico, Soda calcinata
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
powder
Qualità
free-flowing
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Punto di fusione
851 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1