1.06391
Sodium carbonate decahydrate
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Sodium carbonate decahydrate, Soda, Sodium Carbonate decahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99-102% (acidimetric)
Stato
solid
Potenza
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
Concentrazione
36.7-40.0% (Na2CO3 basis, acidimetric)
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
33 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilità
210 g/L
Densità
1.44 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
700‑900 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0002%
N: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): 99.0 - 102.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Alkali hydroxides and Alkali hydrogen carbonates: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Phosphate and Silicate (as SiO₂): ≤ 0.002 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0002 %
Corresponds to ISO, Reag. Ph Eur
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1