Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
S6014
Sigma-Aldrich
Bicarbonato di sodio
ACS reagent, ≥99.7%
Sinonimo/i:
Idrogenocarbonato di sodio
About This Item
Formula condensata:
NaHCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.01
Beilstein:
4153970
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 300
Saggio
≥99.7%
99.7-100.3%
Stato
powder
Impurezze
≤0.015% Insoluble matter
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Densità
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Il bicarbonato di sodio, noto anche come bicarbonato di soda, è comunemente usato come base debole per neutralizzare le fuoriuscite di acido, regolare i livelli di pH e contrastare gli effetti di alcune tossine acide nel corpo. Agisce anche da agente lievitante generando CO per reazione con ingredienti acidi come l'aceto o il succo di limone.
Applicazioni
  • Sensore di conducibilità contactless che utilizza carta umida come assorbente per il rilevamento in situ dell'anidride carbonica gassosa generata. Questo studio utilizza il bicarbonato di sodio in un approccio innovativo allo sviluppo di un sensore di conducibilità contactless. Il sensore utilizza carta umida per assorbire il gas CO2 generato dal bicarbonato di sodio, dimostrando il suo potenziale per il monitoraggio ambientale e le applicazioni analitiche(Sonsa-Ard et al., 2020).
Il bicarbonato di sodio è impiegato come:
  • base debole per neutralizzare la miscela di reazione durante la sintesi del 1,2:5,6-di-O-cicloesiliden-D-mannitolo e della 2,3-cicloesiliden-D-gliceraldeide.
  • agente precipitante nel metodo di co-precipitazione per la sintesi del catalizzatore a base di gamma allumina (γ-Al2O3) durante la reazione di disidratazione del metanolo per la produzione di etere dimetilico.
  • agente porogeno e fonte di CO2 per aumentare la porosità del substrato durante la formazione di uno strato di supporto poroso in poli(eteresolfone) per la progettazione di membrane composite a film sottile ad alte prestazioni per osmosi diretta (TFC-FO).
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Shay P McGuinness et al.
Critical care medicine, 41(7), 1599-1607 (2013-05-21)
Cardiac surgery-associated acute kidney injury occurs in up to 50% of patients and is associated with increased mortality and morbidity. This study aimed to discover if perioperative urinary alkalinization with sodium bicarbonate infusion reduces the prevalence of cardiac surgery-associated acute
Eric A J Hoste et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 25(3), 747-758 (2009-08-26)
There have been conflicting reports on the use of intravenous administration of sodium bicarbonate for prevention of contrast-induced acute kidney injury (CI-AKI). The aim of this study was to evaluate the use of sodium bicarbonate for prevention of CI-AKI. This
Sophia Zoungas et al.
Annals of internal medicine, 151(9), 631-638 (2009-11-04)
Intravenous sodium bicarbonate has been proposed to reduce the risk for contrast-induced nephropathy (CIN). To determine the effect of sodium bicarbonate on the risk for CIN. MEDLINE, PubMed, EMBASE, and the Cochrane Central Register of Controlled Trials from 1950 to
Joshua C Tremblay et al.
The Journal of physiology, 593(3), 723-737 (2014-11-25)
Blood flow through intrapulmonary arteriovenous anastomoses (IPAVA) is increased by acute hypoxia during rest by unknown mechanisms. Oral administration of acetazolamide blunts the pulmonary vascular pressure response to acute hypoxia, thus permitting the observation of IPAVA blood flow with minimal
Roberto J Diaz et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 306(12), C1191-C1199 (2014-04-25)
We have previously shown that ischemic preconditioning (IPC) protection against necrosis in whole hearts and in both fresh and cultured cardiomyocytes, as well as the improved regulatory volume decrease to hypoosmotic swelling in cardiomyocytes, is abrogated through Cl(-) channel blockade