PHR3591
Bicarbonato di sodio
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Monosodium hydrogen carbonate, Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1613655
Confezionamento
pkg of 3G
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Densità
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)