Key Documents
NIST2191A
Bicarbonato di sodio
NIST® SRM® 2191a, pD Standard
Sinonimo/i:
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Formula condensata:
NaHCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.01
Beilstein:
4153970
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Confezionamento
pkg of 30 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
pH
8.3(0.84% solution)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Densità
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
general analytical
Stringa SMILE
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Each unit of SRM 2191A contains 30g of sodium bicarbonate.
SRM 2191A_cert
SRM 2191A_SDS
Applicazioni
Sodium bicarbonate standard reference material (SRM) is intended for preparing buffer solution, used to calibrate electrodes for pD measuring system.
Caratteristiche e vantaggi
  • SRM 2191A certified values are correspond to log (1/aD).
  • The NIST certificate is provided with storage and stability instructions.
Altre note
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5