Documenti fondamentali
NIST2186I
Fosfato di potassio
NIST® SRM® 2186I
Sinonimo/i:
Fosfato di potassio prim., Fosfato monopotassico, Potassio diidrogeno fosfato
About This Item
Formula condensata:
KH2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
NIST standard reference material
Confezionamento
pkg of 30 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Punto di fusione
252.6 °C (lit.)
Densità
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
general analytical
Formato
neat
Stringa SMILE
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
SRM 2186I is certified as a pH standard for pD(S) determination.
SRM 2186I _SDS
SRM 2186I _CoA
Applicazioni
SRM 2186I solution is recommended for the calibration of pH meters to use for the measurement of pD in deuterium oxide.
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Potassium Dihydrogen Phosphate
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6