NIST2192A
Carbonato di sodio
NIST® SRM® 2192a, pD Standard
Sinonimo/i:
Cenere di soda, Sale disodico dell’acido carbonico, Soda calcinata
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
NIST standard reference material
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 30 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
851 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 7.1% at 0 °C
acetone: insoluble
alcohol: insoluble
glycerol: soluble
applicazioni
general analytical
Formato
matrix material
Stringa SMILE
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Sodium carbonate (Na2CO3), Sodium bicarbonate (NaHCO3)
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)