VPMD101NB1
Dispositivo Viresolve® Pro
Parvovirus removal filter, Modus 1.1 format, filtration area 0.017 m²
Sinonimo/i:
Viresolve® Pro Device Modus 1.1
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone gasket
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® Filter
Produttore/marchio commerciale
Viresolve®
Parametri
60 psig max. inlet pressure
dilution
(Scale studies/Pilot)
Altezza
5.92 cm (2.33 in.)
Lunghezza
18.62 cm (7.33 in.)
Larghezza
9.22 cm (3.63 in.)
Dimensioni del dispositivo
1.1 in.
Superficie filtrante
0.017 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Raccordi
1/4 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
3/4 in. sanitary TC inlet/outlet fitting(s)
Categorie correlate
Descrizione generale
I dispositivi Viresolve Pro Modus sono generalmente impiegati per la filtrazione di volumi batch di proteine su scala pilota/scala intermedia. Il dispositivo Viresolve® Pro Modus 1.1 dispone di una superficie di filtrazione di 0,017 m2 ed è utilizzato prevalentemente nei processi su scala pilota o nelle piccole produzioni.
Altre note
- Ritenzione di organismi: parvovirus
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazione: purificazione delle proteine
- Uso previsto: rimozione dei virus
- Istruzioni per l′uso: consultare la guida all′uso acclusa al prodotto
- Indicazioni per la conservazione: conservare a temperatura ambiente
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Dopo un flussaggio controllato con 50 L/m² d′acqua, i campioni mostravano meno di 500 ppb di TOC secondo la USP<64> e meno di 1,3 µS/cm secondo la USP <64>.