Documenti fondamentali
609870
Sigma-Aldrich
Ethanol-18O
95 atom % 18O
Sinonimo/i:
Ethyl alcohol-18O
About This Item
Formula condensata:
CH3CH218OH
Peso molecolare:
48.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
-114 °C (lit.)
Densità
0.822 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CC[18OH]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3+2
LFQSCWFLJHTTHZ-YZRHJBSPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)