1808
Methylene Blue Solution 1.4%(w/v)95%ethanol | 7220-79-3
1.4 % (w/v) in 95% ethanol
Sinonimo/i:
Loeffler’s Methylene Blue
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solution
Livello qualitativo
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
1.4 % (w/v) in 95% ethanol
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?