28514
Blu di metilene
≥95% (calc. to the dried substance)
Sinonimo/i:
Blu basico 9 monoidrato ; Blu di metilene (idrato)
Saggio
≥95% (calc. to the dried substance)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤1% insoluble in ethanol
Perdita
≤22% loss on drying, 105 °C
Colore
very dark green
Solubilità
ethanol: insoluble ≤1%
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
C16H18N3SCl. Si tratta di uno dei principali coloranti istologici di base utilizzato in farmacologia e microbiologia. L′aspetto fisico di questo composto chimico eterociclico aromatico è quello di una polvere solida di colore verde scuro, che in soluzione acquosa vira al blu. Il blu di metilene è un colorante di uso consolidato per le colorazioni istologiche e batteriologiche e come componente della colorazione di Wright per strisci ematici.
Applicazioni
- nella preparazione della soluzione di blu di metilene (Mb)
- per la colorazione di zimogrammi - per marcare i siti di iniezione nelle sezioni di tessuto
- nel pretrattamento di topi via sonda gastrica orale per studiarne gli effetti sull′ipoacusia (perdita dell′udito) indotta dal rumore
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?