457250
Methylene Blue
Inhibitor of soluble guanylate cyclase.
Sinonimo/i:
Methylthioninium chloride, 3,7- bis(Dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride, 3,7-bis(Dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride, Methylene blue
Descrizione
Merck USA index - 14, 6060
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
dark green
Solubilità
water: 40 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[s]1c2c(nc3c1cc(cc3)N(C)C)cc[c](c2)=[N+](C)C.[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Attenzione
Altre note
Hedrum, A., et al. 1994. Biotechniques17, 118.
Lim, C.S., and Hunt, C.A. 1994. Biotechniques17, 626.
Yezzi, M.J., et al. 1994. J. Immunol.152, 3064.
Mayer, B., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 367.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2