556416
New Methylene Blue N
Dye content ~70 %
Sinonimo/i:
Basic Blue 24, Methylene Blue N
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder, crystals or chunks
Composizione
Dye content, ~70%
tecniche
microbe id | staining: suitable
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
λmax
590 nm
632 nm (2nd)
εmax
≥29000 at 626-634 nm in water
≥30500 at 586-594 nm in water
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].CCNc1cc2[s+]c3cc(NCC)c(C)cc3nc2cc1C
InChI
1S/C18H22N3S.ClH/c1-5-19-13-9-17-15(7-11(13)3)21-16-8-12(4)14(20-6-2)10-18(16)22-17;/h7-10,19-20H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
NZYCYASKVWSANA-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?