66720
Blu di metilene
purum p.a., for microscopy (Bact., Bot., Hist., Vit.), ≥97.0% (calc. based on dry substance, AT)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy (Bact., Bot., Hist., Vit.)
purum p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (calc. based on dry substance, AT)
Stringa SMILE
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of methylene blue (MB) solution to stain zymograms
- to label the injection site in the tissue slices
- to pre-treat mice via oral gavage to study its effects on noise-induced hearing loss
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?