Documenti fondamentali
6210-OP
Sigma-Aldrich
Methylene Blue Trihydrate
OmniPur® Grade
Sinonimo/i:
Methylene Blue trihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18ClN3S · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.90
Beilstein:
3599847
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
iridescent green-black
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Stringa SMILE
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Post-electrophoretic stain for DNA. Stains RNA in bacterialogical procedures. Non-intercalating. Molecular biology grade.
Specifications:
Arsenic (As): ≤0.0008%
Ash: ≤1.0%
Copper (Cu): ≤0.02%
Lead (Pb): ≤0.001%
Moisture (H2O): ≤15.0%
Molar absorptivity Em (661 nm, water): ≥69000
Zinc (Zn): ≤0.001%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3