Documenti fondamentali
603481
Sigma-Aldrich
Ethanol-1-13C
95% in H2O, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Ethyl alcohol-1-13C
About This Item
Formula condensata:
CH313CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
47.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Concentrazione
95% in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.362 (lit.)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
-114 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[13CH2]O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2+1
LFQSCWFLJHTTHZ-VQEHIDDOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)