611697
Ethanol-d6
95% in D2O, 99 atom % D
Sinonimo/i:
Ethyl alcohol-d6, Ethyl-d5 alcohol-d, Hexadeuteroethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Limite di esplosione
3.5-15 % (lit.)
Concentrazione
95% in D2O
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
-130 °C (lit.)
Densità
0.892 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC/MS Analysis of Ethanol in Low Alcohol Beer on SUPELCOWAX® 10 after Headspace SPME using a 100 μm PDMS Fiber