Documenti fondamentali
151947
Sigma-Aldrich
Metanolo-d4
≥99.8 atom % D
Sinonimo/i:
Methyl-d3 alcohol d, Tetradeutero-metanolo
About This Item
Formula condensata:
CD3OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.07
Beilstein:
1733278
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
≥99.8 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
Limite di esplosione
5.5-36.5 % (lit.)
tecniche
HPLC: suitable
NMR: suitable
Impurezze
≤0.025% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.326 (lit.)
P. ebollizione
65.4 °C (lit.)
Punto di fusione
-99 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Applicazioni
Il metanolo-d4 è stato utilizzato come solvente nell'analisi dello spettro di risonanza magnetica nucleare per:
  • caratterizzare i composti fenolici separati dall'olio di oliva mediante cromatografia liquida ad alta prestazione.
  • l′acido vanillico e il 4-idrossi-3-metossistirene formati tramite biotrasformazione di Rhodotorula rubra.
Prodotti consigliati
Per confermare l′identità del vostro campione o la determinare quantitativamente i vostri spettri NMR, visitate ChemisTwin®, il nostro nuovo portale online. Approfondite qui o contattateci per una prova gratuita.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Methanol-D4 deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sigma-Aldrich
1.06025
Methanol-D4
Methanol-OD 99.5 atom % D
Sigma-Aldrich
151939
Methanol-OD
Metanolo-d4 ≥99.8 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
611646
Metanolo-d4
Cloroformio-d 99.8 atom % D
Sigma-Aldrich
151823
Cloroformio-d
Simple and Hydrolyzable Compounds in Virgin Olive Oil. 3.
Spectroscopic Characterizations of the Secoiridoid Derivatives
Montedoro G, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 41, 2228-2234 (1993)
Mechanisms of ferulic acid conversions to vanillic acid and guaiacol by Rhodotorula rubra
Huang Z, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 268(32), 23954-23958 (1993)
Eric M Rosenberg et al.
Cell chemical biology, 26(5), 662-673 (2019-03-05)
The G protein-coupled receptor (GPCR) CXCR4 is a co-receptor for HIV and is involved in cancers and autoimmune diseases. We characterized five purine or quinazoline core polyamine pharmacophores used for targeting CXCR4 dysregulation in diseases. All were neutral antagonists for
Cheng-Kun Lin et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(7), 2100-2107 (2014-12-20)
A straightforward synthesis of novel, 2-heterocyclyl polyhydroxylated pyrrolidines is described. Stereocontrolled additions of nucleophiles to cyclic nitrones generated the corresponding 2,3-trans adducts, allowing the synthesis of the corresponding pyrrolidines via key intermediates bearing an alkyne and a nitrile oxide. Three
Jon Kapla et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(34), 22438-22447 (2015-08-08)
The disaccharide trehalose (TRH) strongly affects the physical properties of lipid bilayers. We investigate interactions between lipid membranes formed by 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) and TRH using NMR spectroscopy and molecular dynamics (MD) computer simulations. We compare dipolar couplings derived from DMPC/TRH
Articoli
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Contenuto correlato
La spettroscopia NMR è una tecnica analitica che consente di determinare la struttura molecolare, la composizione chimica e la purezza di un campione. L’NMR rileva l'energia assorbita dai nuclei per via dei diversi stati di spin dei nuclei atomici in presenza di un forte campo magnetico.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
151947-10G-AMP4061838739988
151947-10X10G
151947-10X50G-N4061837649158
151947-1G4061838739995
151947-100G4061838739971
151947-10G
151947-10G-GL4061837649134
151947-10G-SB4061837649141
151947-10X0.3ML-N4061837613265
151947-1KG4061838252135
151947-25G4061838740007
151947-50G
151947-50G-GL4061837649165
151947-50G-SB4061838740014
151947-5G4061838740021