Key Documents
151939
Sigma-Aldrich
Methanol-OD
99.5 atom % D
Sinonimo/i:
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Formula condensata:
CH3OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
33.05
Beilstein:
1730948
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
99.5 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
5.5-36.5 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0250% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.327 (lit.)
P. eboll.
65.5 °C (lit.)
Punto di fusione
-99 °C (lit.)
Densità
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Descrizione generale
Methan(ol-d) (Methanol-OD, CH3OD) is a deuterated form of methanol. Dissociation of CH3OD adsorbed on the clean W(100) surface resulted in the formation of hydrogen, carbon and oxygen (β-CO). Additionally, carbon dioxide, water and methyl formate were obtained when similar dissociation was conducted over the W(100)-(5×1)C surface. The dissociation process was monitored by temperature-programmed reaction spectroscopy. Self-diffusion coefficient, shear viscosities and densities of liquid CH3OD have been determined by NMR spin-echo technique.
Applicazioni
Methanol-OD may have been used as solvent during cis-to-trans thermal isomerization of 1,3-diphenyltriazene using laser-induced optoacoustic calorimetry technique.
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
A flash photolysis and optoacoustic calorimetry study of the cis?trans isomerization of 1, 3-diphenyltriazene
Scaiano.C.J
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 62(1), 75-81 (1991)
Transport processes in compressed liquid methanol.
Jonas J and Akai JA.
J. Chem. Phys. , 66(11), 4946-4950 (1977)
Reactions of methanol on W (100) and W (100)-(5? 1) C surfaces.
Ko EI, et al.
J. Catal., 62(2), 264-274 (1980)
Contenuto correlato
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La spettroscopia NMR è una tecnica analitica che consente di determinare la struttura molecolare, la composizione chimica e la purezza di un campione. L’NMR rileva l'energia assorbita dai nuclei per via dei diversi stati di spin dei nuclei atomici in presenza di un forte campo magnetico.