Documenti fondamentali
175676
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 chloride
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
ND4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
57.52
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Tensione di vapore
1 mmHg ( 160.4 °C)
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
powder
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Punto di fusione
340 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
Cl[2H].[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i/hD4
NLXLAEXVIDQMFP-JBISRTOLSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)