Documenti fondamentali
900843
Sigma-Aldrich
Methanol-OD
reagent grade, ≥99 atom % D
Sinonimo/i:
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Formula condensata:
CH3OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
33.05
Beilstein:
1730948
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
Grado
reagent grade
Purezza isotopica
≥99 atom % D
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.327 (lit.)
P. ebollizione
65.5 °C (lit.)
Densità
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)