Documenti fondamentali
793345
Sigma-Aldrich
Methanol-OD
99 atom % D, contains 2 mg/mL 1-butanol-d10 (99 atom % D), 2 mg/mL 2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6 (99 atom % D)
Sinonimo/i:
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Formula condensata:
CH3OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
33.05
Beilstein:
1730948
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Forma fisica
liquid
contiene
2 mg/mL 1-butanol-d10 (99 atom % D)
2 mg/mL 2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6 (99 atom % D)
Indice di rifrazione
n20/D 1.327 (lit.)
P. eboll.
65.5 °C (lit.)
Densità
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)