682586
Ethanol-13C,d5
98 atom % D, 98 atom % 13C
Sinonimo/i:
Ethyl-13C2, d5 alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % D
P. ebollizione
78 °C
Densità
0.907 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1D3,2+1D2
LFQSCWFLJHTTHZ-HXUSQKPVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)