Documenti fondamentali
491187
Sigma-Aldrich
17β-Estradiol-16,16,17-d3
98 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
β-Estradiol-16,16,17-d3, 1,3,5-Estratriene-3,17β-diol-16,16,17-d3, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene-16,16,17-d3, Deuterated 17β-estradiol, Dihydrofolliculin-16,16,17-d3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18D3H21O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
178-179 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i7D2,17D
VOXZDWNPVJITMN-SPGJGCHISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5