19954
2-Methyl-2-butanol
analytical standard
Sinonimo/i:
tert-PenOH, tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
819 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
9 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
n20/D 1.405
P. ebollizione
102 °C (lit.)
Punto di fusione
−12 °C (lit.)
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
68.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol