D56829
1,4-Dichlorobenzene
≥99%
Sinonimo/i:
1,4-Dichlorobenzene, Di-chloricide, Dichlorocide, PDB, Paradichlorobenzene, p-Chlorophenyl chloride, p-Dichlorobenzene, para-Dichlorobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.07 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.03 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99%
Stato
crystalline solid
P. ebollizione
173 °C (lit.)
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
Densità
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Categorie correlate
Applicazioni
- In the synthesis of nitro-aromatics via electrophilic nitration.
- To synthesize polyarylbenzenes through C-C cross coupling with arylboronic acids using imidazolium salt as a catalyst.
- In the Pd-catalyzed Mizoroki-Heck coupling reaction with alkenes.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D56829-3KG | 4061833586686 |
D56829-5G | |
D56829-100G | 4061833586679 |
D56829-25G | |
D56829-500G |