Documenti fondamentali
8.03238
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorobenzene
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2-Dichlorobenzene, o-Chlorobenzene
About This Item
Formula condensata:
1,2-(Cl)2C6H4
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
202-425-9
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥98% (GC)
P. ebollizione:
180 °C/1013 hPa
Tensione di vapore:
1.33 hPa ( 20 °C)
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
640 °C
Potenza
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.2-12 % (v/v)
P. ebollizione
180 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-17 °C
Temp. transizione
flash point 66 °C
Solubilità
0.13 g/L
Densità
1.31 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,2-Dichlorobenzene for synthesis. CAS 95-50-1, chemical formula 1,2-(Cl)₂C₆H₄.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.305 - 1.307
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66.0 °C - closed cup