27137
Vials, screw top with solid cap with aluminum liner, preassembled, pkg of 100
volume 4 mL, clear glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, thread for 13-425
Sinonimo/i:
PK100 4ML CLEAR VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/AL LINER
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
15 mm × 45 mm
Volume
4 mL
Raccordi
thread for 13-425
Categorie correlate
Descrizione generale
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)