27134
Flaconcini, con tappo a vite Thermoset in tinta unita verde con liner in PTFE, preassemblati, conf. da 100
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
Sinonimo/i:
PK100 2ML CLEAR VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial (standard opening - 4.6 mm)
green melamine resin cap (solid-top)
Caratteristiche
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 8-425
Descrizione generale
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)