Documenti fondamentali
27150-U
Supelco
Flaconcini, con tappo a vite Thermoset in tinta unita verde con liner in PTFE, preassemblati, conf. da 100
volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
Sinonimo/i:
FLACONCINO TRASPARENTE DA 7 ML PER PK100, COLLO A VITE, TAPPO SOLIDO CON LINER IN PTFE
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Caratteristiche
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
17 mm × 60 mm
Volume
7 mL
Raccordi
thread for 15-425
Descrizione generale
I flaconcini sono adatti all′iniezione di campioni da un autocampionatore. L′ago dell′autocampionatore perfora il cappuccio durante l′iniezione e preleva le aliquote di campione richieste dai flaconcini. Il vetro trasparente e il vetro ambrato offrono essenzialmente lo stesso livello di inerzia.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)