27153
Screw cap, solid top with aluminum liner
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, 15-425 thread
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum liner
black phenolic solid cap
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
135 °C temp. limit
Raccordi
thread for 15-425
15-425 thread
Compatibilità
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Descrizione generale
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)