27092-U
Screw cap, solid top with aluminum liner
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 2 mL vial (standard opening), thread for 8-425
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum liner
black phenolic solid cap
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
135 °C temp. limit
Raccordi
thread for 8-425
Compatibilità
for use with 2 mL vial (standard opening)
Categorie correlate
Descrizione generale
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
27092-U | 4061826143322 |