854985
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone), septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 1000 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone)
black polypropylene hole cap
Caratteristiche
closure type black polypropylene hole cap
Durezza
55 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Spessore setto
1.5 mm
Raccordi
thread for 8-425
Compatibilità
for use with 2 mL vial (standard opening)
Descrizione generale
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)