Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone
Products
Categoria del prodotto
septa (11)
Marchio
Supelco (11)
Tipo di chiusura
Colore
Taglio della confezione
Filtra i prodotti
Showing 1-11 of 11
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
27019
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone,
black polypropylene hole cap, thread for 15-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
SU860078
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone,
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, red PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
27022
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone,
black polypropylene cap, thread for 24-400, PTFE/silicone, septum thickness 3 mm, for use with 20, 40, or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
27273
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone,
black polypropylene hole cap, thread for 10-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (large opening), pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
SU860076
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone,
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/white silicone), septum thickness 1.3 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
27262
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone,
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
27018
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone,
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
27261-U
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone,
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, Top Hat (septa and closure designed to fit together tightly), for use with 2 mL vial, 4.6 mm opening, pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
27020
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone,
black polypropylene hole cap, thread for 18-400, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
27093-U
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone,
black phenolic hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL screw thead vial, 4.6 mm opening, pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
854985
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone,
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone), septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 1000 ea