Documenti fondamentali
27022
Supelco
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone
black polypropylene cap, thread for 24-400, PTFE/silicone, septum thickness 3 mm, for use with 20, 40, or 60 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE/silicone
black polypropylene cap
Caratteristiche
closure type black polypropylene hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Spessore setto
3 mm
Raccordi
thread for 24-400
Compatibilità
for use with 20, 40, or 60 mL vial
Applicazioni
Può essere usato per tagliare e conservare materiale vegetale fresco per la raccolta di sostanze volatili nella tecnica di microestrazione in fase solida (SPME). Può essere usato anche nella cromatografia liquida/ spettrometria di massa tandem (LC–MS/MS) per la determinazione del bisfenolo A, del 4-t-octilfenolo e del 4-nonilfenolo nel siero di sangue umano.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Electroantennographic responses of the small chestnut weevil Curculio sayi (Coleoptera: Curculionidae) to volatile organic compounds identified from chestnut reproductive plant tissue.
Keesey, Ian W., et al.
Environmental Entomology, 41.4, 933-940 (2012)
Bisphenol A, 4-t-octylphenol, and 4-nonylphenol determination in serum by Hybrid Solid Phase Extraction?Precipitation Technology technique tailored to liquid chromatography?tandem mass spectrometry.
Asimakopoulos, Alexandros G., and Nikolaos S. Thomaidis.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 986, 85-93 (2015)