Documenti fondamentali
854984
Supelco
Assembled screw cap with hole and TFE/rubber septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/rubber septum, for use with 11.6 × 32 mm vial (standard opening), pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE/rubber septum
black polypropylene hole cap
Caratteristiche
closure type black polypropylene hole cap
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Spessore setto
1.3 mm
Raccordi
thread for 8-425
Compatibilità
for use with 11.6 × 32 mm vial (standard opening)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)