Documenti fondamentali
27052
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene cap, thread for 8-425, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121821
Materiali
black polypropylene cap
Caratteristiche
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
135 °C temp. limit
Raccordi
thread for 8-425
Compatibilità
for use with 2 mL vial (standard opening)
Descrizione generale
These hole caps do not come with septa.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)